1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520748-1G PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA 209 EUR
APOSPC520748-1G APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Formula: C₇H₁₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442248
Núm. CAS: 74185-72-1