2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520749-1G PC520749-500MG PC520749-5G
APOSPC520749-1GEA 338 EUR
APOSPC520749-1G APOSPC520749-500MG APOSPC520749-5G
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442245
Núm. CAS: 84940-51-2