3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520755-10G PC520755-1G PC520755-5G
APOSPC520755-10GEA 1630 EUR
APOSPC520755-10G APOSPC520755-1G APOSPC520755-5G
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124921
Núm. CAS: 1374659-44-5