2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520756-1G PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA 372 EUR
APOSPC520756-1G APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199315
Núm. CAS: 1374659-36-5