3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520758-1G PC520758-500MG PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA 492 EUR
APOSPC520758-1G APOSPC520758-500MG APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199311
Núm. CAS: 71702-02-8