5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09953731
Núm. CAS: 1256355-30-2