3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520761-10G PC520761-1G PC520761-5G
APOSPC520761-10GEA 415 EUR
APOSPC520761-10G APOSPC520761-1G APOSPC520761-5G
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine
Formula: C₆H₃F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199312
Núm. CAS: 85396-63-0