2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520764-1G PC520764-500MG PC520764-5G
APOSPC520764-1GEA 361 EUR
APOSPC520764-1G APOSPC520764-500MG APOSPC520764-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine
Formula: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22421955
Núm. CAS: 1401425-30-6