2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine Hydrochloride
PC520790-10G PC520790-1G PC520790-5G
APOSPC520790-10GEA 989 EUR
APOSPC520790-10G APOSPC520790-1G APOSPC520790-5G
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₉ClF₃N
MW: 211,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00971700
Núm. CAS: 13652-09-0