2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520791-10G PC520791-1G PC520791-5G
APOSPC520791-10GEA 815 EUR
APOSPC520791-10G APOSPC520791-1G APOSPC520791-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₄Cl₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972782
Núm. CAS: 820224-51-9