2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520792-10G PC520792-1G PC520792-5G
APOSPC520792-10GEA 1050 EUR
APOSPC520792-10G APOSPC520792-1G APOSPC520792-5G
2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
2,3-Dimethylbenzotrifluoride
Formula: C₉H₉F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226579
Núm. CAS: 80245-28-9