4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520795-1G PC520795-5G
APOSPC520795-1GEA 292 EUR
APOSPC520795-1G APOSPC520795-5G
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅ClF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226523
Núm. CAS: 1099598-24-9