Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC52080-1G PC52080-5G
APOSPC52080-1GEA 78.3 EUR
APOSPC52080-1G APOSPC52080-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formula: C₄F₉KO₆S₃
MW: 450,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072174
Núm. CAS: 114395-69-6
UN: 3263
ADR: 8,III