2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520802-1G
PC520802-5G
APOSPC520802-1GEA
361
EUR
APOSPC520802-1G
APOSPC520802-5G
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22566378 Núm. CAS: 1404193-89-0 |