4-Fluoro-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520808-100MG PC520808-250MG PC520808-500MG PC520808-1G
APOSPC520808-100MGEA 0 EUR
APOSPC520808-100MG APOSPC520808-250MG APOSPC520808-500MG APOSPC520808-1G
4-Fluoro-1H-imidazole 95%
4-Fluoro-1H-imidazole
Formula: C₃H₃FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835574
Núm. CAS: 30086-17-0