2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520814-1G PC520814-500MG PC520814-5G
APOSPC520814-1GEA 348 EUR
APOSPC520814-1G APOSPC520814-500MG APOSPC520814-5G
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₂F₈
MW: 250,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226683
Núm. CAS: 1099597-67-7