4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
PC520880-1G
APOSPC520880-1GEA 134 EUR
APOSPC520880-1G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formula: C₇H₁₂F₃N
MW: 167,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09040573
Núm. CAS: 58665-70-6