2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520901-25G PC520901-5G
APOSPC520901-25GEA 734 EUR
APOSPC520901-25G APOSPC520901-5G
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657961
Núm. CAS: 845866-81-1