2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 171 EUR
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100544
Núm. CAS: 72587-20-3