6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520906-1G
APOSPC520906-1GEA 223 EUR
APOSPC520906-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226641
Núm. CAS: 1099597-77-9