5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520907-1G PC520907-5G
APOSPC520907-1GEA 0 EUR
APOSPC520907-1G APOSPC520907-5G
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100536
Núm. CAS: 120568-09-4