5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520908-1G PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA 282 EUR
APOSPC520908-1G APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₂BrF₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100546
Núm. CAS: 1099598-05-6