2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520910-1G PC520910-5G
APOSPC520910-1GEA 144 EUR
APOSPC520910-1G APOSPC520910-5G
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene
Formula: C₈H₆BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845795
Núm. CAS: 1138444-85-5