Methyl-3-fluoropicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Fluoro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520911-5G
APOSPC520911-5GEA 97.3 EUR
APOSPC520911-5G
Methyl-3-fluoropicolinate 97%
Methyl-3-fluoropicolinate
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659496
Núm. CAS: 869108-35-0