1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC520912-1G PC520912-5G
APOSPC520912-1GEA 260 EUR
APOSPC520912-1G APOSPC520912-5G
1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅BrClF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226573
Núm. CAS: 1099597-30-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR