Níquel (II) fluoruro, anhidro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Difluoruro de níquel
PC5210-100G PC5210-10G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 319 EUR
APOSPC5210-100G APOSPC5210-10G APOSPC5210-25G
Níquel (II) fluoruro, anhidro 98%
Níquel (II) fluoruro
Formula: F₂Ni
MW: 96.69 g/mol
Pto. de fusión: 1380 °C
Densidad: 4.72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016263
Núm. CAS: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06591