1,1-Diclorodifluoroetileno 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1-Dichlorodifluoroethylene
PC52110-100G PC52110-25G PC52110-500G
APOSPC52110-100GEA 249 EUR
APOSPC52110-100G APOSPC52110-25G APOSPC52110-500G
1,1-Diclorodifluoroetileno 90%
1,1-Diclorodifluoroetileno
Formula: C₂Cl₂F₂
MW: 132.92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039338
Núm. CAS: 79-35-6