Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
PC52115-1G PC52115-500MG
APOSPC52115-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52115-1G APOSPC52115-500MG
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₁F₂O₃P
MW: 188.1096 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C
Densidad: 1.2059 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192023
Núm. CAS: 1478-53-1