5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52118-1G PC52118-25G PC52118-5G
APOSPC52118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52118-1G APOSPC52118-25G APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842439
Núm. CAS: 473416-91-0