3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52121-1G PC52121-5G
APOSPC52121-1GEA 154 EUR
APOSPC52121-1G APOSPC52121-5G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Formula: C₇H₂F₄O₃
Pto. de fusión: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00483242
Núm. CAS: 14742-36-0