Carbonato de bis(pentafluorofenilo) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 68.3 EUR
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Carbonato de bis(pentafluorofenilo) 98%
Carbonato de bis(pentafluorofenilo)
Formula: C₁₃F₁₀O₃
MW: 394.13 g/mol
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00368353
Núm. CAS: 59483-84-0