2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52223-1G PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA 386 EUR
APOSPC52223-1G APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06857924
Núm. CAS: 879070-37-8