Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo
PC52237-100G PC52237-500G PC52237-1KG
APOSPC52237-100GEA 56.7 EUR
APOSPC52237-100G APOSPC52237-500G APOSPC52237-1KG
Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo 97%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 84…85 °C/16mmHg
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000667
Núm. CAS: 312-94-7
UN: 3265
ADR: 8,II