Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5234-1G PC5234-5G
APOSPC5234-1GEA 63.8 EUR
APOSPC5234-1G APOSPC5234-5G
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 94…96 °C/0,2mmHg
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216522
Núm. CAS: 93618-66-7