Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52374-1G PC52374-25G PC52374-5G
APOSPC52374-1GEA 36.4 EUR
APOSPC52374-1G APOSPC52374-25G APOSPC52374-5G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Formula: C₄H₉BF₃KO₃
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124929
Núm. CAS: 626232-27-7