1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52448-250MG PC52448-500MG
APOSPC52448-250MGEA 173 EUR
APOSPC52448-250MG APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09908273
Núm. CAS: 1099017-20-5