2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
PC5245-100G PC5245-25G PC5245-5G
APOSPC5245-100GEA 509 EUR
APOSPC5245-100G APOSPC5245-25G APOSPC5245-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244.265 g/mol
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079303
Núm. CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III