Ácido 5-fluoro-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Fluoro-2-picolinic acid, 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 74.1 EUR
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
Ácido 5-fluoro-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 5-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114196
Núm. CAS: 107504-08-5