2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52461-1G PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA 75.4 EUR
APOSPC52461-1G APOSPC52461-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₃
MW: 275,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660297
Núm. CAS: 886502-90-5