3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine, Benzenemethanamine, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC52466-1G PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA 799 EUR
APOSPC52466-1G APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398593
Núm. CAS: 1261854-81-2