5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52471-1G
PC52471-250MG
APOSPC52471-1GEA
127
EUR
APOSPC52471-1G
APOSPC52471-250MG
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula:
C₉H₈ClFO₂ MW: 202,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22682805 Núm. CAS: 1823049-90-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...