4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Nitrobenzotrifluoruro
PC5252-100G
PC5252-25G
PC5252-5G
PC5252-1G
PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA
350
EUR
APOSPC5252-100G
APOSPC5252-25G
APOSPC5252-5G
APOSPC5252-1G
APOSPC5252-10G
4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Pto. Ebullición: 81…83 °C/10mmHg Pto. de fusión: 38…40 °C Pto. de inflamación: 88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007358 Núm. CAS: 402-54-0 EINECS: 206-948-3 UN: 3431 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...