5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 42.2 EUR
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Formula: C₈H₅F₃O₄
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091003
Núm. CAS: 129644-57-1