Hexafluoroantimonato de nitronio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitryl hexafluoroantimonate
PC5258-100G PC5258-25G
APOSPC5258-100GEA 752 EUR
APOSPC5258-100G APOSPC5258-25G
Hexafluoroantimonato de nitronio 98%
Hexafluoroantimonato de nitronio
Formula: F₆NO₂Sb
MW: 281.76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042551
Núm. CAS: 17856-92-7
UN: 3260
ADR: 8 II