Undecafluoropentyl Iodide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoropentyl Iodide
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 284 EUR
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formula: C₅F₁₁I
MW: 395,94 g/mol
Pto. Ebullición: 94,4 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461629
Núm. CAS: 638-79-9