2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5265-5G PC5265-1G PC5265-25G
APOSPC5265-5GEA 101 EUR
APOSPC5265-5G APOSPC5265-1G APOSPC5265-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532487
Núm. CAS: 61324-97-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III