2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,1068 g/mol
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05155649
Núm. CAS: 1548-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III