2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5267-1G PC5267-5G
APOSPC5267-1GEA 92.8 EUR
APOSPC5267-1G APOSPC5267-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532488
Núm. CAS: 627531-40-2
UN: 1760
ADR: 8,II