3-(Trifluorometil)-o-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluorometil)-2-metoxianilina, 3-(Trifluorometil)-2-anísidina, 2-Metoxi-3-(trifluorometil)anilina
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 373 EUR
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluorometil)-o-anísidina 98%
3-(Trifluorometil)-o-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08532489
Núm. CAS: 634187-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III