Tetrafluoroborato de nitronio 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitryl tetrafluoroborate
PC5270-100G PC5270-25G PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA 745 EUR
APOSPC5270-100G APOSPC5270-25G APOSPC5270-5G
Tetrafluoroborato de nitronio 96%
Tetrafluoroborato de nitronio
Powerful nitrating agent
Formula: BF₄NO₂
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011432
Núm. CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II